3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110208-1G
APOSOR110208-1GEA 85.7 EUR
APOSOR110208-1G
3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formel: C₈H₄IN₃
Molecular Weight: 269,042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739236
CAS-Nummer: 885276-13-1