Ethyl 3-amino-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3-amino-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR110209-1G
APOSOR110209-1GEA
49.3
EUR
APOSOR110209-1G
Ethyl 3-amino-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO₂S Molecular Weight: 255.721 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00661179 CAS-Nummer: 67189-92-8 |