3-(Dimethylamino)-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR110219-1G
APOSOR110219-1GEA
92.8
EUR
APOSOR110219-1G
3-(Dimethylamino)-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₅H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 256,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00662706 CAS-Nummer: 265125-00-6 |