7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110224-1G
APOSOR110224-1GEA
202
EUR
APOSOR110224-1G
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formel:
C₈H₇ClN₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505066 CAS-Nummer: 1215727-61-9 |