5-Piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110229-1G
APOSOR110229-1GEA
174
EUR
APOSOR110229-1G
5-Piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel:
C₇H₁₂N₄S Molecular Weight: 184,262 g/mol Schmelzpunkt: 205,5…206.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08273069 CAS-Nummer: 71125-46-7 |