5-Pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110230-1G
APOSOR110230-1GEA
203
EUR
APOSOR110230-1G
5-Pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel:
C₆H₁₀N₄S Molecular Weight: 170,235 g/mol Schmelzpunkt: 226,5…228.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06243032 CAS-Nummer: 71125-45-6 |