2-Butyl-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110234-1G
APOSOR110234-1GEA 69.6 EUR
APOSOR110234-1G
2-Butyl-1H-benzimidazole
2-Butyl-1H-benzimidazole
Formel: C₁₁H₁₄N₂
Molecular Weight: 174,25 g/mol
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00714456
CAS-Nummer: 5851-44-5