(2E)-1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR110236-25G
APOSOR110236-25GEA
69.6
EUR
APOSOR110236-25G
(2E)-1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(2E)-1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₁H₁₂BrNO Molecular Weight: 254,13 g/mol Schmelzpunkt: 80…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00121187 CAS-Nummer: 73387-60-7 |