2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylbenzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
OR110248-5G
APOSOR110248-5GEA
85.7
EUR
APOSOR110248-5G
2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09759125 CAS-Nummer: 90322-32-0 |