Methyl 2-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)isonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110255-1G
APOSOR110255-1GEA
206
EUR
APOSOR110255-1G
Methyl 2-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)isonicotinate
Methyl 2-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)isonicotinate
Formel:
C₁₂H₁₆ClN₃O₂ Molecular Weight: 269,727 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12756247 CAS-Nummer: 1227954-55-3 |