2-Amino-6-bromchinazolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromoquinazolin-2-amine
OR110259-1G
APOSOR110259-1GEA
78.3
EUR
APOSOR110259-1G
2-Amino-6-bromchinazolin
2-Amino-6-bromoquinazoline
Formel:
C₈H₆BrN₃ Molecular Weight: 224,0600 g/mol Schmelzpunkt: 270…272 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04114089 CAS-Nummer: 190273-89-3 |