Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110264-1G
OR110264-5G
APOSOR110264-1GEA
92.8
EUR
APOSOR110264-1G
APOSOR110264-5G
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₈H₁₁NO₂ Molecular Weight: 153.178 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179573 CAS-Nummer: 23466-27-5 |