1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110266-1G
APOSOR110266-1GEA
139
EUR
APOSOR110266-1G
1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide
1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbohydrazide
Formel:
C₆H₉N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141854 CAS-Nummer: 113398-02-0 |