Methyl-2-aminonicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-aminonicotinate
OR110267-100G
APOSOR110267-100GEA
143
EUR
APOSOR110267-100G
Methyl-2-aminonicotinat
Methyl-2-aminonicotinat
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128872 CAS-Nummer: 14667-47-1 |