4-Methylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(p-tolyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR11027-5G
APOSOR11027-5GEA
21.9
EUR
APOSOR11027-5G
4-Methylphenylboronsäurepinakolester
4-Methylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₂ Molecular Weight: 218,1 g/mol Schmelzpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03453662 CAS-Nummer: 195062-57-8 |