Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110270-10G
OR110270-1G
OR110270-5G
APOSOR110270-10GEA
89.9
EUR
APOSOR110270-10G
APOSOR110270-1G
APOSOR110270-5G
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07021337 CAS-Nummer: 900019-52-5 |