Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110272-1G
OR110272-5G
APOSOR110272-1GEA
232
EUR
APOSOR110272-1G
APOSOR110272-5G
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08706234 CAS-Nummer: 35212-88-5 |