4-Bromo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110273-1G
APOSOR110273-1GEA
364
EUR
APOSOR110273-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
4-Bromo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Formel:
C₈H₈BrN₃ Molecular Weight: 226,073 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847110 CAS-Nummer: 1260854-85-0 |