Ethyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110275-1G
APOSOR110275-1GEA
232
EUR
APOSOR110275-1G
Ethyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₃NO₃S Molecular Weight: 251,302 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13194590 CAS-Nummer: 77373-52-5 |