6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR110276-10G
APOSOR110276-10GEA 71.2 EUR
APOSOR110276-10G
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅ClN₂
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663807
CAS-Nummer: 6188-25-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR