(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110280-1G
APOSOR110280-1GEA
330
EUR
APOSOR110280-1G
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Formel:
C₈H₇BrN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13191321 CAS-Nummer: 1004550-19-9 |