Methyl 2-ethoxy-5-iodonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110282-1G
APOSOR110282-1GEA
346
EUR
APOSOR110282-1G
Methyl 2-ethoxy-5-iodonicotinate
Methyl 2-ethoxy-5-iodonicotinate
Formel:
C₉H₁₀INO₃ Molecular Weight: 307,085 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13194591 CAS-Nummer: 335078-24-5 |