2-Acetyl-6-iodo-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110286-1G
APOSOR110286-1GEA
319
EUR
APOSOR110286-1G
2-Acetyl-6-iodo-2H-indazole
2-Acetyl-6-iodo-2H-indazole
Formel:
C₉H₇IN₂O Molecular Weight: 286,069 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14583146 CAS-Nummer: 1305711-39-0 |