4-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110289-1G
APOSOR110289-1GEA 56.7 EUR
APOSOR110289-1G
4-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
4-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Formel: C₈H₇N₃
Schmelzpunkt: 157…158 °C
Dichte: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00115150
CAS-Nummer: 17784-60-0