4-Chloro-N-ethylbenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110301-1G
APOSOR110301-1GEA
0
EUR
APOSOR110301-1G
4-Chloro-N-ethylbenzenesulphonamide
4-Chloro-N-ethylbenzenesulphonamide
Formel:
C₈H₁₀ClNO₂S Molecular Weight: 219.689 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01211969 CAS-Nummer: 6318-34-9 |