Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 4-hydroxy-2-methylthiazole-5-carboxylate, 4-Hydroxy-2-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-methyl-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
OR110310-5G
APOSOR110310-5GEA
121
EUR
APOSOR110310-5G
Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₇H₉NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08275722 CAS-Nummer: 20737-48-8 |