tert-Butyl 3-amino-5-nitro-1H-indazole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110313-1G
APOSOR110313-1GEA
58
EUR
APOSOR110313-1G
tert-Butyl 3-amino-5-nitro-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-amino-5-nitro-1H-indazole-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₄N₄O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13183010 CAS-Nummer: 574729-25-2 |