Ethyl 4-[3-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propoxy]benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110314-1G
APOSOR110314-1GEA
0
EUR
APOSOR110314-1G
Ethyl 4-[3-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propoxy]benzoate
Ethyl 4-[3-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propoxy]benzoate
Formel:
C₂₀H₁₉NO₅ Molecular Weight: 353,369 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06205031 CAS-Nummer: 100840-55-9 |