4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR110317-1G
APOSOR110317-1GEA
0
EUR
APOSOR110317-1G
4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Formel:
C₉H₅Cl₂NOS Molecular Weight: 246,113 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09746489 CAS-Nummer: 42489-55-4 |