Kaliumacetat 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR11032-10KG OR11032-5KG OR11032-1KG
APOSOR11032-10KGEA 0 EUR
APOSOR11032-10KG APOSOR11032-5KG APOSOR11032-1KG
Kaliumacetat 99%
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Schmelzpunkt: 303…307 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR