3-Brom-4-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110321-1G
APOSOR110321-1GEA 282 EUR
APOSOR110321-1G
3-Brom-4-nitro-1H-indazol
3-Bromo-4-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Schmelzpunkt: 214…217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781572
CAS-Nummer: 74209-17-9