4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110323-250MG
APOSOR110323-250MGEA
0
EUR
APOSOR110323-250MG
4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
Formel:
C₇H₆N₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00105074 CAS-Nummer: 874830-88-3 |