4-Methyl-6-(1,3-thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110324-1G
APOSOR110324-1GEA
0
EUR
APOSOR110324-1G
4-Methyl-6-(1,3-thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-Methyl-6-(1,3-thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
Formel:
C₈H₈N₄S Molecular Weight: 192,241 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08705823 CAS-Nummer: 913322-48-2 |