2-(3-Nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110325-1G
APOSOR110325-1GEA 0 EUR
APOSOR110325-1G
2-(3-Nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(3-Nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₈H₅N₃O₃
Molecular Weight: 191,144 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085145
CAS-Nummer: 5565-72-0