2-(1-Methylhydrazino)-5-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110329-1G
APOSOR110329-1GEA
58
EUR
APOSOR110329-1G
2-(1-Methylhydrazino)-5-nitropyridine
2-(1-Methylhydrazino)-5-nitropyridine
Formel:
C₆H₈N₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10000050 CAS-Nummer: 41286-79-7 |