2-Propyl[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110331-1G
APOSOR110331-1GEA
0
EUR
APOSOR110331-1G
2-Propyl[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine
2-Propyl[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine
Formel:
C₉H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07021391 CAS-Nummer: 104711-71-9 |