2-Methyl-7-nitro-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110332-1G
APOSOR110332-1GEA
0
EUR
APOSOR110332-1G
2-Methyl-7-nitro-2H-indazole
2-Methyl-7-nitro-2H-indazole
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Molecular Weight: 177,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01719664 CAS-Nummer: 13436-58-3 |