1-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110333-1G
APOSOR110333-1GEA
87
EUR
APOSOR110333-1G
1-Methyl-7-nitro-1H-indazole
1-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Molecular Weight: 177,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832095 CAS-Nummer: 58706-36-8 |