2-Butyl-1,3-benzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110337-1G
APOSOR110337-1GEA
0
EUR
APOSOR110337-1G
2-Butyl-1,3-benzothiazole
2-Butyl-1,3-benzothiazole
Formel:
C₁₁H₁₃NS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00972072 CAS-Nummer: 54798-95-7 |