2-Propyl-1,3-benzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110338-1G
APOSOR110338-1GEA
109
EUR
APOSOR110338-1G
2-Propyl-1,3-benzothiazole
2-Propyl-1,3-benzothiazole
Formel:
C₁₀H₁₁NS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15146801 CAS-Nummer: 17229-76-4 |