2-Ethyl-1,3-benzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110339-1G
APOSOR110339-1GEA
0
EUR
APOSOR110339-1G
2-Ethyl-1,3-benzothiazole
2-Ethyl-1,3-benzothiazole
Formel:
C₉H₉NS Molecular Weight: 163,239 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05982141 CAS-Nummer: 936-77-6 |