5-Chloro-2-methyl-6-nitro-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-2-methyl-6-nitrobenzo[d]oxazole
OR110340-1G
APOSOR110340-1GEA
21.9
EUR
APOSOR110340-1G
5-Chloro-2-methyl-6-nitro-1,3-benzoxazole
5-Chloro-2-methyl-6-nitro-1,3-benzoxazole
Formel:
C₈H₅ClN₂O₃ Molecular Weight: 212,59 g/mol Schmelzpunkt: 147…149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00804971 CAS-Nummer: 13452-16-9 |