2-(Ethylamino)nicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR110343-5G
APOSOR110343-5GEA
109
EUR
APOSOR110343-5G
2-(Ethylamino)nicotinonitril
2-(Ethylamino)nicotinonitril
Formel:
C₈H₉N₃ Molecular Weight: 147,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09935524 CAS-Nummer: 52583-89-8 |