2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110344-1G
APOSOR110344-1GEA
116
EUR
APOSOR110344-1G
2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetohydrazide
2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetohydrazide
Formel:
C₆H₉N₃OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03789239 CAS-Nummer: 496057-29-5 |