5-Chloro-2-(methylamino)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110346-1G
APOSOR110346-1GEA
342
EUR
APOSOR110346-1G
5-Chloro-2-(methylamino)nicotinonitrile
5-Chloro-2-(methylamino)nicotinonitrile
Formel:
C₇H₆ClN₃ Molecular Weight: 167,596 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15146802 CAS-Nummer: 1427460-56-7 |