5-Bromo-2-(methylamino)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110347-1G
APOSOR110347-1GEA
203
EUR
APOSOR110347-1G
5-Bromo-2-(methylamino)nicotinonitrile
5-Bromo-2-(methylamino)nicotinonitrile
Formel:
C₇H₆BrN₃ Molecular Weight: 212,047 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16619580 CAS-Nummer: 1346534-48-2 |