2-Acetyl-7-bromo-5-chloro-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110361-1G
APOSOR110361-1GEA 322 EUR
APOSOR110361-1G
2-Acetyl-7-bromo-5-chloro-2H-indazole
2-Acetyl-7-bromo-5-chloro-2H-indazole
Formel: C₉H₆BrClN₂O
Molecular Weight: 273,514 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16619589
CAS-Nummer: 1355171-38-8