Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
OR110363-25G
APOSOR110363-25GEA 21.9 EUR
APOSOR110363-25G
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoat
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195.18 g/mol
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130054
CAS-Nummer: 7356-11-8
EINECS: 230-886-6