2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110370-1G
APOSOR110370-1GEA
557
EUR
APOSOR110370-1G
2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₄ Molecular Weight: 207,183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16631264 CAS-Nummer: 1195159-84-2 |