Quinoxaline-6-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110372-1G
OR110372-250MG
APOSOR110372-1GEA
142
EUR
APOSOR110372-1G
APOSOR110372-250MG
Quinoxaline-6-carboxamide
Quinoxaline-6-carboxamide
Formel:
C₉H₇N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09955631 CAS-Nummer: 457882-95-0 |